Learn More
Quickfit™ Saugflasche zur Vakuumfiltration aus Borosilikatglas mit Seitenarm und Hülsenschliff
Filterkolben mit präzisionsgeschliffenem Quickfit™ Sockel.
565.00 € - 745.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15547810
|
Quickfit
FB1L/4 |
1000 ml | 24/29 |
745.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15567810
|
Quickfit
FB250/4 |
250 ml | 29/32 |
565.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15587810
|
Quickfit
FB500/4 |
500 ml | 29/32 |
600.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Entspricht ISO 6556
- Mit herkömmlichen Seitenarm aus glattem Glas zur Aufnahme von Vakuumschläuchen mit 9 mm Bohrung
- Dickwandige Ausführung mit Sockel für Vakuumarbeiten
Spezifikation
Borosilikatglas |