Learn More
Quickfit™ Verbindungsklammer aus Metall
Mit korrosionsbeständiger Nickelbeschichtung für Langlebigkeit. QuickFit™ Metallklammern für Kugelverbindungen wurden entwickelt, um entsprechende Quickfit™ Glaswaren mit Kugelgelenken zu sichern.
27.05 € - 114.00 €
Spezifikation
Typ | Klemme für Kugelverbindung |
---|---|
Material | Vernickeltes Metall |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12939383
|
Quickfit
JC19 |
Sphärische Verbindung Größe S19 |
114.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11322015
|
Quickfit
JC13 |
Sphärische Verbindung Größe S13 |
68.45 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12949383
|
Quickfit
JC35 |
Sphärische Verbindung Größe S35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Für Arbeiten bei hohen Temperaturen
- Federbelastet, um einen ausgeglichenen positiven Druck auf die Oberfläche des Kugelgelenks und des Buchsengelenks zu gewährleisten
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Klemme für Kugelverbindung | |
Vernickeltes Metall |