Learn More
Quickfit™ Klemme aus PTFE
Als Halter von Glasbehältern mit Quickfit™ Konusverbindungen
Marke: Quickfit GC14
71.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
- Gefertigt aus PTFE mit gekapselter Stahlfeder für einen sicheren Halt
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Kann bei Temperaturen bis zu 250 °C verwendet werden
- Die Klemmen sind mit einer Größenbezeichnung, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen
Spezifikation
Gelenkklemme | |
Verkapselte Stahlfeder | |
14/23 |
PTFE | |
Konische Verbindungen | |
250 °C |