Learn More
Quickfit™ Klemme aus PTFE
Als Halter von Glasbehältern mit Quickfit™ Konusverbindungen
60.35 € - 74.95 €
Spezifikation
Typ | Gelenkklemme |
---|---|
Material | PTFE |
Enthält | Verkapselte Stahlfeder |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Konische Verbindungen |
Temperaturresistenz (metrisch) | 250 °C |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11941528
|
Quickfit
GC14 |
Konische Verbindungen | 14/23 |
74.95 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11951528
|
Quickfit
GC29 |
Konische Verbindungen | 29/32 |
60.35 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gefertigt aus PTFE mit gekapselter Stahlfeder für einen sicheren Halt
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Kann bei Temperaturen bis zu 250 °C verwendet werden
- Die Klemmen sind mit einer Größenbezeichnung, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen
Spezifikation
Gelenkklemme | |
Verkapselte Stahlfeder | |
250 °C |
PTFE | |
Konische Verbindungen |