Learn More
BUCHI R-100-System
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Keine Schutzbeschichtung
Sicherheitsbeschichtung
Enthält:
F -105, -10 °C bis +25 °C.
F-100, fix 10°C
Kein Umlaufkühler
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rotationsverdampfer R-100
- Rotavapor™ der Einstiegsklasse
- Erfüllt die wesentlichen Anforderungen an Verdampfung und die hohen BUCHI-Qualitätsstandards.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Keine Schutzbeschichtung |
| Spannung | 220/240 V |
| Kapazität (metrisch) | 5000 mL |
| Geschwindigkeit | 280 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur bis 95 °C |
| Enthält | F-100, fix 10°C |
| Montageart der Glaswaren | Vertikal |
| Standard-Konusverbindung | SJ 29/32 |