missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R-268712, MedChemExpress

Artikelnummer. 16431627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16431627 50 mg -
16496036 100 mg -
16478157 5 mg 5 Milligramm
16435448 10 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16431627

Marke: Medchem Express HY12953

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress R-268712 is an orally active and selective ALK-5 inhibitor, with an IC50 of 2.5 nM. R-268712 inhibits the phosphorylation of Smad3 in a dose-dependent manner with an IC50 of 10.4 nM. R-268712 suppresses glomerulonephritis as well as glomerulosclerosis by inhibiting TGF-β signaling, which can be used in studies of renal fibrosis and cancer.

R-268712 is an orally active and selective ALK-5 inhibitor, with an IC50 of 2.5 nM. R-268712 inhibits the phosphorylation of Smad3 in a dose-dependent manner with an IC50 of 10.4 nM. R-268712 suppresses glomerulonephritis as well as glomerulosclerosis by inhibiting TGF-β signaling, which can be used in studies of renal fibrosis and cancer.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material R-268712
CAS 879487-87-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H18FN5O
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (343.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C2=CN(CCO)N=C2)C=C(C3=CNN=C3C4=CC=CC(C)=N4)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 363.39
Formelmasse 363.39
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.