Learn More
R-268712, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496036
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 16496036
Marke: Medchem Express HY12953
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress R-268712 is an orally active and selective ALK-5 inhibitor, with an IC50 of 2.5 nM. R-268712 inhibits the phosphorylation of Smad3 in a dose-dependent manner with an IC50 of 10.4 nM. R-268712 suppresses glomerulonephritis as well as glomerulosclerosis by inhibiting TGF-β signaling, which can be used in studies of renal fibrosis and cancer.
R-268712 is an orally active and selective ALK-5 inhibitor, with an IC50 of 2.5 nM. R-268712 inhibits the phosphorylation of Smad3 in a dose-dependent manner with an IC50 of 10.4 nM. R-268712 suppresses glomerulonephritis as well as glomerulosclerosis by inhibiting TGF-β signaling, which can be used in studies of renal fibrosis and cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material R-268712
CAS 879487-87-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H18FN5O
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (343.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C2=CN(CCO)N=C2)C=C(C3=CNN=C3C4=CC=CC(C)=N4)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 363.39
Formelmasse 363.39
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.