Learn More
BUCHI R-300 Systeme mit elektronischem Hub – 5.000 ml
Artikelnummer. 15425875 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Enthält:
F-305: Kühlleistung 550 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C))
F-308: Kühlleistung 900 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C))
Kein Umlaufkühler
Montageart der Glaswaren:
Kühlfalle (Kondensator und Auffangkolben mit P+G-LT Beschichtung)
Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung)
Display:
I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox)
I-300, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15425875
Marke: BUCHI 11SR300251VP01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
  • Der R-300 erfüllt höchste Ansprüche an Komfort und Vielseitigkeit
  • Durch das modulare Design kann der Rotavapor™ R-300 auf ein vollständig integriertes System erweitert werden, wobei jede Komponente über eine zentrale Schnittstelle gesteuert wird.
Spezifikation
Beschreibung Elektronischer Lift
Spannung 220/240 V
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Geschwindigkeit 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur bis 220 °C
Display I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox)
Enthält Kein Umlaufkühler
Montageart der Glaswaren Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung)
Typ Rotary Evaporator System
Standard-Konusverbindung SJ 29/32