Learn More
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)-phenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443990
Click to view available options
Menge:
0.1 g
500 mg
2.5 g
20445-31-2
C10H9F3O3
234.17
MFCD00004184
JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
2723917
COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
20445-31-2
C10H9F3O3
234.17
MFCD00004184
JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
2723917
COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid is widely used reagent for determination of optical purities of alcohols and amines by 1H or 19F NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-Alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylessigsäure ist ein weit verbreitetes Reagenz zur Bestimmung der optischen Reinheit von Alkoholen und Aminen durch 1H oder 19F NMR.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/1 ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Dichte 1.344
Siedepunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.473
Menge 500 mg
Beilstein 2215440
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,6280
Synonym +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (50mg/ 1 ml).
Optische Drehung +72° (c=2 in Methanol)
IUPAC-Name 3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
Formelmasse 234.18
Reinheit (%) 99%