missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Angiogenin Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity
565.86 € - 1364.98 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 283 |
---|---|
Molekulargewicht | 14 kDa |
Name | Angiogenin |
Quelle | E. coli-derived human Angiogenin protein Gln25-Pro147 |
Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
18138690
|
R&D Systems™
265-AN-050/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. | 50μg |
565.86 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18394757
|
R&D Systems™
265-AN-050 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. | 50μg |
565.86 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18108260
|
R&D Systems™
265-AN-250 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. | 250μg |
1364.98 €
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
18188360
|
R&D Systems™
265-AN-250/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. | 250μg |
1364.98 €
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
The Recombinant Human Angiogenin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Angiogenin Protein has been validated for the following applications: Enzyme Activity.Spezifikation
283 | |
Angiogenin | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
14 kDa | |
E. coli-derived human Angiogenin protein Gln25-Pro147 | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |