Learn More
Brady™ TLS 2200™ und TLS-PC Link™ Druckerbänder der R4410 Serie
Entwickelt, um die Leistungsanforderungen der zu bedruckenden TLS2200 und TLS-PC Link Materialien zu erfüllen. TLS2200™ und TLS-PC Link™ Druckerbänder der Brady™ R4410 Serie sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich.
34.79 € - 39.25 €
Spezifikation
Produkttyp | Drucker-Farbband |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | TLS 2200 Portable Thermal Transfer Printer, Brady TLS-PC Link Thermal Labeling System |
Länge (angloamerikanisch) | 75 ft. |
Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
Länge (metrisch) | 22,90 m |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11539083
|
Brady™
018706 |
Blau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11519083
|
Brady™
018704 |
Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11529083
|
Brady™
018705 |
White |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Die Größe des Farbbands ist 2 in. x 75 ft. (50.80 mm x 22.4 m)
Spezifikation
Drucker-Farbband | |
75 ft. | |
22,90 m | |
Farbband Serie: R4410 | |
1 Stk. |
TLS 2200 Portable Thermal Transfer Printer, Brady TLS-PC Link Thermal Labeling System | |
2 in. | |
50,80 mm | |
Patrone |