Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 100 mm Box Height, with Boxes
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
Marke: Tenak™ TE21470B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.64000kg
Beschreibung
- Mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen
- Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gefertigt aus Edelstahl
- Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Edelstahl | |
140 x 140 x 425 mm |
Boxen (4) | |
Tiefkühltruhen | |
100 mm (Box) |