missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ramelteon, MedChemExpress

Artikelnummer. 16411976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16411976

Marke: Medchem Express HYA0014

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ramelteon is a potent, highly selective, and orally active agonist of MT1/MT2 with Ki values of 14 and 112 pM, respectively. Ramelteon has the potential for the research of insomnia. Ramelteon consistently reduces sleep onset after long-term treatment, with no next-morning residual effects or rebound insomnia or withdrawal symptoms upon discontinuation.

Ramelteon is a potent, highly selective, and orally active agonist of MT1/MT2 with Ki values of 14 and 112 pM, respectively. Ramelteon has the potential for the research of insomnia. Ramelteon consistently reduces sleep onset after long-term treatment, with no next-morning residual effects or rebound insomnia or withdrawal symptoms upon discontinuation.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ramelteon
CAS 196597-26-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H21NO2
Menge 500 mg
Synonym TAK-375
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (192.80 mM)
SMILES O=C(NCC[C@H]1C2=C(C=CC3=C2CCO3)CC1)CC
Molekulargewicht (g/mol) 259.34
Formelmasse 259.34
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt