Learn More
Ramelteon, MedChemExpress
Artikelnummer. 16410708
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 16410708
Marke: Medchem Express HYA0014
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Ramelteon is a potent, highly selective, and orally active agonist of MT1/MT2 with Ki values of 14 and 112 pM, respectively. Ramelteon has the potential for the research of insomnia. Ramelteon consistently reduces sleep onset after long-term treatment, with no next-morning residual effects or rebound insomnia or withdrawal symptoms upon discontinuation.
Ramelteon is a potent, highly selective, and orally active agonist of MT1/MT2 with Ki values of 14 and 112 pM, respectively. Ramelteon has the potential for the research of insomnia. Ramelteon consistently reduces sleep onset after long-term treatment, with no next-morning residual effects or rebound insomnia or withdrawal symptoms upon discontinuation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ramelteon
CAS 196597-26-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H21NO2
Menge 5 mg
Synonym TAK-375
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (192.80 mM)
SMILES O=C(NCC[C@H]1C2=C(C=CC3=C2CCO3)CC1)CC
Molekulargewicht (g/mol) 259.34
Formelmasse 259.34
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.