Learn More
Rasagiline mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436506
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16436506
Marke: Medchem Express HY14605
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Rasagiline (R-AGN1135) mesylate is a highly potent selective irreversible mitochondrial monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50s of 4.43 nM and 412 nM for rat brain MAO B and A activity, respectively.
Rasagiline (R-AGN1135) mesylate is a highly potent selective irreversible mitochondrial monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50s of 4.43 nM and 412 nM for rat brain MAO B and A activity, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rasagiline mesylate
CAS 161735-79-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H17NO3S
Menge 100 mg
Synonym (R)-AGN1135 mesylateTVP1012 mesylate
Löslichkeitsinformationen H2O : 25 mg/mL (93.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(O)=O.C#CCN[C@H]1C2=CC=CC=C2CC1
Molekulargewicht (g/mol) 267.34
Formelmasse 267.34
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.