Learn More
Raspberry ketone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479156
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16479156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16479156 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1426
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Raspberry ketone is a major aromatic compound of red raspberry, widely used as a fragrance in cosmetics and as a flavoring agent in foodstuff; also shows PPAR-α agonistic activity.
Raspberry ketone is a major aromatic compound of red raspberry, widely used as a fragrance in cosmetics and as a flavoring agent in foodstuff
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Raspberry ketone
CAS 5471-51-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12O2
Menge 100 mg
Synonym Frambione 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (609.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CCC1=CC=C(O)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99.91%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus