Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für Ratte-IL-1-alpha
Für den quantitativen Nachweis von IL-1-alpha (Ratte).
Marke: Invitrogen™ BMS627
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrowell-Platte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen Ratte IL-1alpha
-monoklonalen Antikörper
gegen Biotin-Konjugat IL-1alpha Streptavidin-HRP
Ratte IL-1alpha Standard lyophilisiert, 500 pg/ml nach Rekonstitution
Kontrolle, lyophilisiertes
Probenverdünnungsmittel
Assaypufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Amplifikationsverdünnungskonzentrat (2x)Amplifikationsreagenz IAmplifikationsreagenz II
Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1M Phosphorsäure)
Klebefolien
Beschreibung
Der ELISA für Ratten-Interleukin-1 alpha (Ratten-IL-1α) quantifiziert Ratten-IL-1α in Rattenserum oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ratten-IL-1α.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Ratten-IL-1α misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleistenSpezifikation
Gehäuse P16598 | |
4,0 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Il-1 alpha | |
5 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Ratte | |
3 Std 10 Min |
15.6 bis 1,000 pg/ml | |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
ELISA | |
24493 | |
10 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Hämatopoietin 1, IL1F1, Interleukin 1 alpha | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke