Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platinum ELISA-Kit für Ratten-VEGF-C
Für den quantitativen Nachweis von Ratten-VEGF-C.
634.00 € - 3385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse O35757 |
---|---|
Assay-Bereich | 47.0 bis 3,000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 27,0 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Der/die Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, der/die mit monoklonalem Antikörper zu Ratten-VEGF-C beschichtet ist/sind
Biotin-Konjugat anti-Ratte VEGF-C monoklonaler Antikörper
Streptavidin-HRP
Ratten-VEGF-C Standard gefriergetrocknet, 6 ng/ml nach Rekonstitution
Probenverdünner
Konjugatverdünner
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15572057
|
Invitrogen™
BMS626-2TEN |
10 x 96 Tests |
3385.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15562057
|
Invitrogen™
BMS626-2 |
96 Tests |
634.00 €
96 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der ELISA für den vaskulären endothelialen Ratten-Wachstumsfaktor C (Ratten-VEGFC) quantifiziert Ratten-VEGFC in Ratten-Serum oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ratten-VEGFC.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Ratten-VEGFC misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleistenSpezifikation
Gehäuse O35757 | |
27,0 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Vegfc | |
5,1% | |
HRP | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
VRP, FLT-4-Ligand | |
1 Std 20 Min |
47.0 bis 3,000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
114111 | |
2,7% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer (Wash Buffer), Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Ratte | |
3 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke