Learn More
Rb Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17218-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887064
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human RB1.
ZNF639 binds DNA and may function as a transcriptional repressor.
Spezifikation
Spezifikation
Rb
Polyclonal
Unconjugated
RB1
OSRC, p105 Rb, pp110, pRb, Rb, RB1, retinoblastoma 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
5925
-20°C
Liquid
Western Blot
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P06400
RB1
Rb Fusion Protein Ag11035