Learn More
Rb Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | Rb |
---|---|
Konzentration | 0.14 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887064
|
Proteintech
17218-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877064
|
Proteintech
17218-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human RB1.
ZNF639 binds DNA and may function as a transcriptional repressor.Spezifikation
Rb | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P06400 | |
5925 | |
Rb Fusion Protein Ag11035 | |
Primary | |
-20°C | |
RB1 |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
OSRC, p105 Rb, pp110, pRb, Rb, RB1, retinoblastoma 1 | |
RB1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |