Learn More
Fisherbrand™ Reagenzpapier
Geeignet für allgemeine Analysen.
5.30 € - 42.28 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Bestimmung des pH-Werts bei Industrieanwendungen, allgemeinen Analysen in Schulen, Ausbildung |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Farbanzeige | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Farbanzeige | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11930695
|
Fisherbrand™
|
Neutrales Lackmuspapier | Violett | 5 m | 10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11768722
|
Fisherbrand™
|
Blaues Lackmuspapier | Blau | 5 m | 10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11592413
|
Fisherbrand™
|
Kaliumjodidgestärktes Papier | Weiß | 60 mm | 10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11567382
|
Fisherbrand™
|
Rotes Lackmuspapier | Rot | 5 m | 7 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11562413
|
Fisherbrand™
|
Neutrales Lackmuspapier | Violett |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11552413
|
Fisherbrand™
|
Blaues Lackmuspapier | Blau | 60 mm | 10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10754213
|
Fisherbrand™
|
Rotes Lackmuspapier | Rot | 5 m | 10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10079631
|
Fisherbrand™
|
Kaliumjodidgestärktes Papier | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10475722
|
Fisherbrand™
|
Lackmuspapier, blau | Blau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11577382
|
Fisherbrand™
|
Blaues Lackmuspapier | Blau | 5 m | 7 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Allgemeine Überwachung von sauren oder alkalischen Reaktionen
Farbe:
- Lackmus-Blau: Blau bis rot
- Lackmus neutral: Violett bis Blau/Rot
- Lackmus-Rot: Rot bis blau
Anwendungen:
- Schnelle Bestimmung des pH-Wertes in industriellen Anwendungen
- Allgemeine Analysen im Schulbereich
- Für den Einsatz im Schulungsbereich
Spezifikation
Schnelle Bestimmung des pH-Werts bei Industrieanwendungen, allgemeinen Analysen in Schulen, Ausbildung |