Learn More
Reboxetine mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456098
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16456098 10 mg 10 Milligramm
16448697 5 mg -
16442237 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16456098 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14560C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Reboxetine mesylate (FCE20124 mesylate) is a potent, selective, and specific noradrenaline reuptake inhibitor (NARI) for the research of depression. Reboxetine mesylate inhibits the uptake of norepinephrine, with a Ki of 8 nM.
Reboxetine mesylate (FCE20124 mesylate) is a potent, selective, and specific noradrenaline reuptake inhibitor (NARI) for the research of depression. Reboxetine mesylate inhibits the uptake of norepinephrine, with a Ki of 8 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Reboxetine mesylate
CAS 98769-84-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H27NO6S
Menge 10 mg
Synonym FCE20124 mesylate PNU155950E mesylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (305.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (122.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(O)=O.CCOC1=C(C=CC=C1)O[C@]([C@@]2([H])CNCCO2)([H])C3=CC=CC=C3.[relative stereochemistry]
Molekulargewicht (g/mol) 409.5
Formelmasse 409.5
Reinheit (%) 99.11%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation