Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Mannose-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Mannose-binding protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9267-ye-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16047961
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_776532.1
Mannose-binding protein 1
Research Use Only
MBL
Recombinant Protein
Yeast
NCENIRKTCP VIACGPPGIN GIPGKDGRDG AKGEKGEPGQ GLRGSQGPPG KMGPQGTPGI PGIPGPIGQK GDPGENMGDY IRLATSERAT LQSELNQIKN WLIFSLGKRV GKKAFFTNGK KMPFNEVKTL CAQFQGRVAT PMNAEENRAL KDLVTEEAFL GITDQETEGK FVDLTGKGVT YQNWNDGEPN NASPGEHCVT LLSDGTWNDI ACSASFLTVC EFS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
281297
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol