Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Mannose-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Mannose-binding protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_776532.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 281297 |
Name | Mannose-binding protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16097951
|
enQuireBio™
QP9267-YE-100UG |
100 μg |
1100.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037961
|
enQuireBio™
QP9267-YE-500UG |
500 μg |
2650.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16007961
|
enQuireBio™
QP9267-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16027961
|
enQuireBio™
QP9267-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047961
|
enQuireBio™
QP9267-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16017961
|
enQuireBio™
QP9267-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spécification
NP_776532.1 | |
Mannose-binding protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Bovine | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
281297 | |
Research Use Only | |
MBL | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
NCENIRKTCP VIACGPPGIN GIPGKDGRDG AKGEKGEPGQ GLRGSQGPPG KMGPQGTPGI PGIPGPIGQK GDPGENMGDY IRLATSERAT LQSELNQIKN WLIFSLGKRV GKKAFFTNGK KMPFNEVKTL CAQFQGRVAT PMNAEENRAL KDLVTEEAFL GITDQETEGK FVDLTGKGVT YQNWNDGEPN NASPGEHCVT LLSDGTWNDI ACSASFLTVC EFS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |