Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Mannose-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Mannose-binding protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9267-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16097951
  • 1100.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_776532.1
Mannose-binding protein 1
Research Use Only
MBL
Recombinant Protein
Yeast
NCENIRKTCP VIACGPPGIN GIPGKDGRDG AKGEKGEPGQ GLRGSQGPPG KMGPQGTPGI PGIPGPIGQK GDPGENMGDY IRLATSERAT LQSELNQIKN WLIFSLGKRV GKKAFFTNGK KMPFNEVKTL CAQFQGRVAT PMNAEENRAL KDLVTEEAFL GITDQETEGK FVDLTGKGVT YQNWNDGEPN NASPGEHCVT LLSDGTWNDI ACSASFLTVC EFS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
281297
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol