Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine SNRPD Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13546-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15943929
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SNRPD Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Bovine
SNRPD is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Bovine
Untagged
Greater than 60% as determined by SDS-PAGE.