missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine SNRPD Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | SNRPD Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Bovine |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15943929
|
enQuireBio™
QP13546-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923929
|
enQuireBio™
QP13546-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15933929
|
enQuireBio™
QP13546-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SNRPD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Bovine | |
Untagged | |
Greater than 60% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
SNRPD is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |