Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Botulinum neurotoxin type F Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum Botulinum neurotoxin type F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7209-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16077720
  • 2650.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Botulinum neurotoxin type F Protein
Research Use Only
botF
Recombinant Protein
Yeast
MPVAINSFNY NDPVNDDTIL YMQIPYEEKS KKYYKAFEIM RNVWIIPERN TIGTNPSDFD PPASLKNGSS AYYDPNYLTT DAEKDRYLKT TIKLFKRINS NPAGKVLLQE ISYAKPYLGN DHTPIDEFSP VTRTTSVNIK LSTNVESSML LNLLVLGAGP DIFESCCYPV RKLIDPDVVY DPSNYGFGSI NIVTFSPEYE YTFNDISGGH NSSTESFIAD PAISLAHELI HALHGLYGAR GVTYEETIEV KQAPLMIAEK PIRLEEFLTF GGQDLNIITS AMKEKIYNNL LANYEKIATR LSEVNSAPPE YDINEYKDYF QWKYGLDKNA DGSYTVNENK FNEIYKKLYS FTESDLANKF KVKCRNTYFI KYEFLKVPNL LDDDIYTVSE GFNIGNLAVN NRGQSIKLNP KIIDSIPDKG LVEKIVKFCK SVIPRK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
C. botulinum
His
Tris-based buffer, 50% glycerol