Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis omcA Protein
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis omcA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7018-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16047060
  • 3745.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_219956.1
omcA Protein
Research Use Only
omcA
Recombinant Protein
E. coli
CCRIVDCCFE DPCAPIQCSP CESKKKDVDG GCNSCNGYVP ACKPCGGDTH QDAKHGPQAR GIPVDGKCRQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
884216
1 mg
Not determined.
Full Length
C. trachomatis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol