Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster C-C motif chemokine Protein
A DNA sequence encoding the Cricetulus griseus C-C motif chemokine, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8949-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16077281
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
XP_003495840.1
C-C motif chemokine Protein
Research Use Only
Full Length of Mature Protein
Chinese Hamster
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
100763833
100 μg
Not determined.
Recombinant Protein
E. coli
QPDAVNSPLT CCYSFTAKRI PEKRLESYKR ITSSKCPKEA VIFITKLKRE ICADPKQDWV QTYTKKLDQS QAKSEAATVY KTAPLNANLT HESAVNASTT AFPTTDLRTS VRVTSMTVN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.