Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli insE1 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) insE1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10112-ma-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922878
  • 1930.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_061380.1
insE1 Protein
Research Use Only
insE1
Recombinant Protein
Mammal
MTKTVSTSKK PRKQHSPEFR SEALKLAERI GVTAAARELS LYESQLYNWR SKQQNQQTSS ERELEMSTEI ARLKRQLAER DEELAILQKA ATYFAKRLK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1263530
100 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
Flag
Tris-based buffer, 50% glycerol