Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli insE1 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) insE1, was expressed in the hosts and tags indicated.
695.00 € - 1930.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061380.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 1263530 |
Name | insE1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15932878
|
enQuireBio™
QP10112-MA-20UG |
20 μg |
695.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922878
|
enQuireBio™
QP10112-MA-100UG |
100 μg |
1930.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15942878
|
enQuireBio™
QP10112-MA-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_061380.1 | |
insE1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
Flag | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1263530 | |
Research Use Only | |
insE1 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
MTKTVSTSKK PRKQHSPEFR SEALKLAERI GVTAAARELS LYESQLYNWR SKQQNQQTSS ERELEMSTEI ARLKRQLAER DEELAILQKA ATYFAKRLK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |