Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli insE1 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) insE1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10112-ma-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15942878
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_061380.1
insE1 Protein
Research Use Only
insE1
Recombinant Protein
Mammal
MTKTVSTSKK PRKQHSPEFR SEALKLAERI GVTAAARELS LYESQLYNWR SKQQNQQTSS ERELEMSTEI ARLKRQLAER DEELAILQKA ATYFAKRLK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1263530
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
Flag
Tris-based buffer, 50% glycerol