Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ebola Virus Ebola Zaire Protein
A cDNA sequence encoding the Ebola Zaire Protein was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11728-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15908168
  • 1815.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Ebola Zaire Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Ebola Zaire protein solution is supplied in Phosphate buffer and 0.02% sodium azide.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Ebola Virus
His
>95% pure as determined by 12% SDS-PAGE (Coomassie blue stain).