Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ebola Virus Ebola Zaire Protein
A cDNA sequence encoding the Ebola Zaire Protein was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | Ebola Zaire Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Ebola Virus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15998158
|
enQuireBio™
QP11728-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918168
|
enQuireBio™
QP11728-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908168
|
enQuireBio™
QP11728-1MG |
1 mg |
1815.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Ebola Zaire Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Ebola Virus | |
His | |
>95% pure as determined by 12% SDS-PAGE (Coomassie blue stain). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Ebola Zaire protein solution is supplied in Phosphate buffer and 0.02% sodium azide. |