missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Ebola Virus Ebola Zaire Protein

A cDNA sequence encoding the Ebola Zaire Protein was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP11728-500ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15918168

  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Ebola Zaire Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Ebola Zaire protein solution is supplied in Phosphate buffer and 0.02% sodium azide.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Ebola Virus
His
>95% pure as determined by 12% SDS-PAGE (Coomassie blue stain).
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote