missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant EBV p23 Protein

A cDNA sequence encoding the EBV p23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP11735-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15918188

  • 2270.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

p23 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Epstein-Barr virus (EBV)
25mM glycine pH 9.6 and 50% glycerol.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
EBV
Untagged
EBV- p23 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote