Learn More
enQuireBio™ Recombinant EBV p23 Protein
A cDNA sequence encoding the EBV p23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
389.00 € - 2270.00 €
Spezifikation
Name | p23 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | EBV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15908188
|
enQuireBio™
QP11735-100UG |
100 μg |
389.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15928188
|
enQuireBio™
QP11735-500UG |
500 μg |
1210.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15918188
|
enQuireBio™
QP11735-1MG |
1 mg |
2270.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
p23 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
EBV | |
Untagged | |
EBV- p23 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Epstein-Barr virus (EBV) | |
25mM glycine pH 9.6 and 50% glycerol. |