Learn More
enQuireBio™ Recombinant EBV p23 Protein
A cDNA sequence encoding the EBV p23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11735-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15928188
  • 1210.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
p23 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Epstein-Barr virus (EBV)
25mM glycine pH 9.6 and 50% glycerol.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
EBV
Untagged
EBV- p23 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).