Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS5B Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS5B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12200-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15999668
  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis C HCV NS5B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
His
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.