Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis E HEV ORF3 Protein
A cDNA sequence encoding the HEV ORF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12223-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15929748
  • 1815.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis E HEV ORF3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM Tris-HCl, pH 8.0, 10mM B-ME and 8M urea.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis E
Untagged
HEV ORF3 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).