missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 p24 core Protein

A cDNA sequence encoding the HTLV-1 p24 core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12358-500ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15900169

  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

HIV HTLV-1 p24 core Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM NaPO4 pH 6.0, containing 1mM DTT and 1mM EDTA.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
HTLV-1 p24 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote