missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 p24 core Protein
A cDNA sequence encoding the HTLV-1 p24 core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1515.00 €
Spezifikation
Name | HIV HTLV-1 p24 core Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | HIV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15980159
|
enQuireBio™
QP12358-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900169
|
enQuireBio™
QP12358-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990159
|
enQuireBio™
QP12358-1MG |
1 mg |
1515.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
HIV HTLV-1 p24 core Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
HTLV-1 p24 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM NaPO4 pH 6.0, containing 1mM DTT and 1mM EDTA. |