Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 p24 core Protein
A cDNA sequence encoding the HTLV-1 p24 core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12358-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15980159
  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HIV HTLV-1 p24 core Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM NaPO4 pH 6.0, containing 1mM DTT and 1mM EDTA.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
HTLV-1 p24 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.