Learn More
enQuireBio™ Recombinant HPV HPV 16 Protein
A cDNA sequence encoding the HPV 16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12307-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15910009
  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
HPV HPV 16 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MQVTFIYILVITCYENDVNVYHIFFQMSLWLPSEATVYLPPVPVSKVVSTDEYVARTNIYYHAGTSRLLAVGHPYFPIKKPNNNKILVPKVSGLQYRVFRIHLPDPNKFGFPDTSFYNPDTQRLVWACVGVEVGRGQPLGVGISGHPLLNKLDDTENASAYAANAGVDNRECISMDYKQTQLCLIGCKPPIGEHWGKGSPCTNVAVNPGDCPPLELINTVIQDGDMVHTGFGAMDFTTLQANKSEVPLDICTSICKYPDYIKMVSEPYGDSLFFYLRREQMFVRHLFNRAGTVGENVPDDLYIKGSGSTANLASSNYFPTPSGSMVTSDAQIFNKPYWLQRAQGHNNGICWGNQLFVTVVDTTRSTNMSLCAAISTSETTYKNTNFKEYLRHGEEYDLQFIFQLCKITLTADVMTYIHSMNSTILEDWNFGLQPPPGGTLEDTYRFVTQAIACQKHTPPAPKEDDPLKKYTFWEVNLKEKFSADLDQFPLGRKFLLQAGLKAKPKFTLGKRKATPTTSSTSTTAKRKKRKL
Protein is >90% pure as determined by 10% SDS-PAGE (Coomassie staining).
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HPV
GST
Recombinant HPV-16 solution in PBS, 100mM arginine and 3M Urea.