missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant HPV HPV 16 Protein
A cDNA sequence encoding the HPV 16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | HPV HPV 16 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | HPV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15999998
|
enQuireBio™
QP12307-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910009
|
enQuireBio™
QP12307-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900009
|
enQuireBio™
QP12307-1MG |
1 mg |
1815.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
HPV HPV 16 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HPV | |
GST | |
Recombinant HPV-16 solution in PBS, 100mM arginine and 3M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQVTFIYILVITCYENDVNVYHIFFQMSLWLPSEATVYLPPVPVSKVVSTDEYVARTNIYYHAGTSRLLAVGHPYFPIKKPNNNKILVPKVSGLQYRVFRIHLPDPNKFGFPDTSFYNPDTQRLVWACVGVEVGRGQPLGVGISGHPLLNKLDDTENASAYAANAGVDNRECISMDYKQTQLCLIGCKPPIGEHWGKGSPCTNVAVNPGDCPPLELINTVIQDGDMVHTGFGAMDFTTLQANKSEVPLDICTSICKYPDYIKMVSEPYGDSLFFYLRREQMFVRHLFNRAGTVGENVPDDLYIKGSGSTANLASSNYFPTPSGSMVTSDAQIFNKPYWLQRAQGHNNGICWGNQLFVTVVDTTRSTNMSLCAAISTSETTYKNTNFKEYLRHGEEYDLQFIFQLCKITLTADVMTYIHSMNSTILEDWNFGLQPPPGGTLEDTYRFVTQAIACQKHTPPAPKEDDPLKKYTFWEVNLKEKFSADLDQFPLGRKFLLQAGLKAKPKFTLGKRKATPTTSSTSTTAKRKKRKL | |
Protein is >90% pure as determined by 10% SDS-PAGE (Coomassie staining). |