Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6447-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043370
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001003941.1
2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein
Research Use Only
OGDH
Recombinant Protein
E. coli
SAPVAAEPFL SGTSSNYVEE MYCAWLENPK SVHKSWDIFF RNTNAGAPPG TAYQSPLPLS RGSLAAVAHA QSLVEAQPNV DKLVEDHLAV QSLIRAYQIR GHHVAQLDPL GILDADLDSS VPADIISSTD KLGFYGLDES DLDKVFHLPT TTFIGGQESA LPLREIIRRL EMAYCQHIGV EFMFINDLEQ CQWIRQKFET PGIMQFTNEE KRTLLARLVR STRFEEFLQR KWSSEKRFGL EGCEVLIPAL KTIIDKSSEN GVDYVIMGMP HRGRLNVLAN VIRKELEQIF CQFDSKLEAA DEGSGDVKYH LGMYHRRINR VTDRNITLSL VANPSHLEAA DPVVMGKTKA EQFYCGDTEG KKVRPRERRA RQIVKAPCSS MEF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4967
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol