Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001003941.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4967 |
Name | 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16023370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16033370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16053370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16063370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16073370
|
enQuireBio™
QP6447-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spécification
NP_001003941.1 | |
2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4967 | |
Research Use Only | |
OGDH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAPVAAEPFL SGTSSNYVEE MYCAWLENPK SVHKSWDIFF RNTNAGAPPG TAYQSPLPLS RGSLAAVAHA QSLVEAQPNV DKLVEDHLAV QSLIRAYQIR GHHVAQLDPL GILDADLDSS VPADIISSTD KLGFYGLDES DLDKVFHLPT TTFIGGQESA LPLREIIRRL EMAYCQHIGV EFMFINDLEQ CQWIRQKFET PGIMQFTNEE KRTLLARLVR STRFEEFLQR KWSSEKRFGL EGCEVLIPAL KTIIDKSSEN GVDYVIMGMP HRGRLNVLAN VIRKELEQIF CQFDSKLEAA DEGSGDVKYH LGMYHRRINR VTDRNITLSL VANPSHLEAA DPVVMGKTKA EQFYCGDTEG KKVRPRERRA RQIVKAPCSS MEF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |