Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAL Protein
A cDNA sequence encoding the ADAL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10960-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915698
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
161823
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMIEAE EQQPCKTDFY SELPKVELHA HLNGSISSHT MKKLIAQKPD LKIHDQMTVI DKGKKRTLEE CFQMFQTIHQ LTSSPEDILM VTKDVIKEFA DDGVKYLELR STPRRENATG MTKKTYVESI LEGIKQSKQE NLDIDVRYLI AVDRRGGPLV AKETVKLAEE FFLSTEGTVL GLDLSGDPTV GQAKDFLEPL LEAKKAGLKL ALHLSEIPNQ KKETQILLDL LPDRIGHGTF LNSGEGGSLD LVDFVRQHRI PLGKAWSFRS SR
Greater than 80% as determined by Analysis by SDS-PAGE.
ADAL Protein
Research Use Only
ADAL
Human
His
The ADAL solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.