Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAL Protein
A cDNA sequence encoding the ADAL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 161823 |
---|---|
Name | ADAL Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ADAL |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925698
|
enQuireBio™
QP10960-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915698
|
enQuireBio™
QP10960-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905698
|
enQuireBio™
QP10960-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
161823 | |
Research Use Only | |
ADAL | |
Human | |
His | |
The ADAL solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
ADAL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMIEAE EQQPCKTDFY SELPKVELHA HLNGSISSHT MKKLIAQKPD LKIHDQMTVI DKGKKRTLEE CFQMFQTIHQ LTSSPEDILM VTKDVIKEFA DDGVKYLELR STPRRENATG MTKKTYVESI LEGIKQSKQE NLDIDVRYLI AVDRRGGPLV AKETVKLAEE FFLSTEGTVL GLDLSGDPTV GQAKDFLEPL LEAKKAGLKL ALHLSEIPNQ KKETQILLDL LPDRIGHGTF LNSGEGGSLD LVDFVRQHRI PLGKAWSFRS SR | |
Greater than 80% as determined by Analysis by SDS-PAGE. |